Tisk…
10-Bromodecanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 1750 CZK
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251.16 g/mol
Bod tání: 38…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014388
CAS číslo: 50530-12-6