Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
170690100 170690500
ACRO170690100EA 2270 CZK
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001289
CAS číslo: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %