1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05336.06
L05336.14
L05336.06EA
1240
CZK
L05336.06
L05336.14
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 58880-37-8
Molecular Formula: C13H15ClO2
Formula Weight: 238.71
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 3297868
Vzorec:
C₁₃H₁₅ClO₂ Bod tání: 151…153 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019350 CAS číslo: 58880-37-8 EINECS: 261-481-2 |