5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24950.03
B24950.06
B24950.03EA
1060
CZK
B24950.03
B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂O₄ Bod tání: 143…145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053057 CAS číslo: 175135-19-0 |