Tisk…
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 1500 CZK
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MW: 156,20 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052594
CAS číslo: 4651-97-2