Tisk…
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
405426-1G 405426-5G
SIAL405426-1GEA 2460 CZK
SIAL405426-1G SIAL405426-5G
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
MDL Number: MFCD00191795
CAS číslo: 7703-74-4