2,6-Bis(bromomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
405426-1G
405426-5G
SIAL405426-1GEA
2460
CZK
SIAL405426-1G
SIAL405426-5G
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₇Br₂N MW: 264,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191795 CAS číslo: 7703-74-4 |