4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22551.03
B22551.06
B22551.03EA
1730
CZK
B22551.03
B22551.06
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥99%
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Purity: 99+%
CAS No.: 14548-48-2
Molecular Formula: C12H8ClNO
Formula Weight: 217.66
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00006431
Vzorec:
C₁₂H₈ClNO Bod tání: 107…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006431 CAS číslo: 14548-48-2 EINECS: 238-587-2 |