3-Nitro-4-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Methyl-3-nitropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
532592-1G
532592-5G
SIAL532592-1GEA
2510
CZK
SIAL532592-1G
SIAL532592-5G
3-Nitro-4-picoline, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-4-picoline
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051829 CAS číslo: 5832-44-0 |