Tisk…
5-Nitro-2-picoline 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 2380 CZK
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114179
CAS číslo: 21203-68-9