2-Acetyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
662542-1G
662542-5G
SIAL662542-1GEA
0
CZK
SIAL662542-1G
SIAL662542-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-6-methoxypyridine
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151,1600 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276836 CAS číslo: 21190-93-2 |