Tisk…
2-Acetyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
662542-1G 662542-5G
SIAL662542-1GEA 0 CZK
SIAL662542-1G SIAL662542-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
MDL Number: MFCD08276836
CAS číslo: 21190-93-2