6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
H26000.03
H26000.06
H26000.03EA
2150
CZK
H26000.03
H26000.06
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 183428-90-2
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 164-166°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD05865116
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133.15 g/mol Bod tání: 164…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05865116 CAS číslo: 183428-90-2 ADR: 6.1 III |