Tisk…

4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

H33619.03 H33619.06
H33619.03EA 3100 CZK
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
4-Acetyl-2-chloropyridine
Vzorec: C₇H₆ClNO
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07699406
CAS číslo: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR