3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19362.06
L19362.03
L19362.06EA
4190
CZK
L19362.06
L19362.03
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 38940-62-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 112808
Vzorec:
C₇H₆BrNO Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03086033 CAS číslo: 38940-62-4 |