2-Acetyl-6-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
597872-5G
597872-1G
SIAL597872-5GEA
9280
CZK
SIAL597872-5G
SIAL597872-1G
2-Acetyl-6-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-6-bromopyridine
Vzorec:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS číslo: 49669-13-8 |