2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H55981.03
H55981.06
H55981.03EA
1830
CZK
H55981.03
H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Vzorec:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Bod tání: 51…55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS číslo: 49669-13-8 |