5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33204.03
H33204.06
H33204.03EA
2170
CZK
H33204.03
H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 139042-59-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD04974527
Vzorec:
C₇H₆BrNO Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974527 CAS číslo: 139042-59-4 |