Tisk…
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
662968-25G 662968-5G
SIAL662968-25GEA 10880 CZK
SIAL662968-25G SIAL662968-5G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂BrN₃O₂
MW: 228,0030 g/mol
MDL Number: MFCD06657551
CAS číslo: 573675-25-9