1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
1700
CZK
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Vzorec:
C₁₃H₁₄O₂ Bod tání: 111…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632581 CAS číslo: 77301-42-9 |