Tisk…
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 2500 CZK
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₄O₂
MW: 202.25 g/mol
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632581
CAS číslo: 77301-42-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %