Tisk…
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
B25004.03 B25004.14
B25004.03EA 1460 CZK
B25004.03 B25004.14
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 316-68-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Boiling Point: 164-166°/14mm MDL No.: MFCD00134475
Vzorec: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
Bod varu: 164…166 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,21
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134475
CAS číslo: 316-68-7
EINECS: 206-261-9