1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Para Red, 1-((4-Nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
B24600.14
B24600.22
B24600.14EA
2070
CZK
B24600.14
B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2
Molecular Formula: C16H11N3O3
Formula Weight: 293.28
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 680469
MDL No.: MFCD00003908
Vzorec:
C₁₆H₁₁N₃O₃ MW: 293,28 g/mol Bod tání: 248…252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003908 CAS číslo: 6410-10-2 EINECS: 229-093-8 |