Tungsten(VI) oxychloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
265012-25G
265012-5G
SIAL265012-25GEA
18410
CZK
SIAL265012-25G
SIAL265012-5G
Tungsten(VI) oxychloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(VI) oxychloride
Vzorec:
Cl₄OW |
MDL Number:
MFCD00011465 CAS číslo: 13520-78-0 EINECS: 236-863-7 |