Tisk…
Sodium phenoxide trihydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20873.0100 8.20873.0500
8.20873.0100EA 1560 CZK
8.20873.0100 8.20873.0500
Sodium phenoxide trihydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium phenoxide trihydrate
Vzorec: C₆H₅NaO·3H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149636
CAS číslo: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3
UN: 2905
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 56 - 61 °C
Molar Mass 170.13 g/mol