Tisk…
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
711101-1G 711101-250MG
SIAL711101-1GEA 7350 CZK
SIAL711101-1G SIAL711101-250MG
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Vzorec: C₅H₄BF₃KN
MW: 185,0000 g/mol
MDL Number: MFCD09038545
CAS číslo: 561328-69-6