6-Fluoroquinoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H35900.MD
H35900.03
H35900.MDEA
1610
CZK
H35900.MD
H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₆FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01685512 CAS číslo: 396-30-5 |