Tisk…
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: abcr
Synonyms: Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
21031.0005 21031.0025
ABCR21031.0005EA 0 CZK
ABCR21031.0005 ABCR21031.0025
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
MDL Number: MFCD00078658
CAS číslo: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1