Tisk…
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
L13328.03 L13328.06
L13328.03EA 6630 CZK
L13328.03 L13328.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 4151-80-8 Molecular Formula: C12H12B2O4 Formula Weight: 241.85 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2941876
Vzorec: C₁₂H₁₂B₂O₄
MW: 241,85 g/mol
Bod tání: ∼ 300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151795
CAS číslo: 4151-80-8