Tisk…
Nordihydroguaiaretic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
74540-1G 74540-5G
SIAL74540-1GEA 2630 CZK
SIAL74540-1G SIAL74540-5G
Nordihydroguaiaretic acid, Sigma-Aldrich®
Nordihydroguaiaretic acid
Vzorec: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302.37 g/mol
MDL Number: MFCD00002206
CAS číslo: 500-38-9
EINECS: 207-903-0