Nordihydroguaiaretic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
376300010
376300050
376305000
ACRO376300010EA
2890
CZK
ACRO376300010
ACRO376300050
ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Vzorec:
C₁₈H₂₂O₄ Bod tání: 184…189 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002206 CAS číslo: 500-38-9 EINECS: 207-903-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 189 °C |
HPLC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...