Tisk…
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Benzyloxy)-3-methylphenyl)boronic acid, 4-Benzyloxy-3-methylbenzeneboronic acid
H53073.03 H53073.06
H53073.03EA 4530 CZK
H53073.03 H53073.06
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 338454-30-1 Molecular Formula: C14H15BO3 Formula Weight: 242.08 Melting Point: 102-106° MDL No.: MFCD06409944
Vzorec: C₁₄H₁₅BO₃
MW: 242,08 g/mol
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409944
CAS číslo: 338454-30-1