1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22218.03
B22218.06
B22218.03EA
1330
CZK
B22218.03
B22218.06
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 88462-65-1
Molecular Formula: C11H9F3O2
Formula Weight: 230.19
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 30-33°
MDL No.: MFCD02683085
Vzorec:
C₁₁H₉F₃O₂ MW: 230,19 g/mol Bod tání: 30…33 °C |
MDL Number:
MFCD02683085 CAS číslo: 88462-65-1 |