Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06
B22564.14
B22564.06EA
1630
CZK
B22564.06
B22564.14
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 6908-41-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Bod tání: 46…52 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009984 CAS číslo: 6908-41-4 EINECS: 230-017-0 |