Tisk…
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04 B21341.09
B21341.04EA 1310 CZK
B21341.04 B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97% CAS No.: 23287-26-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 234-236° MDL No.: MFCD00020051
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 234…236 °C
Bod tání: 28…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020051
CAS číslo: 23287-26-5
EINECS: 245-557-2