Tisk…
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L18270.06 L18270.14
L18270.06EA 560 CZK
L18270.06 L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 19013-11-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2102644
Vzorec: C₈H₈N₂O₃
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027392
CAS číslo: 19013-11-7
EINECS: 242-752-4