Tisk…
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 996 CZK
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₂
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00600506
CAS číslo: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9