Tisk…
4-Phenyl-3-butyn-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
161268-1G 161268-5G
SIAL161268-1GEA 3690 CZK
SIAL161268-1G SIAL161268-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
MDL Number: MFCD00008776
CAS číslo: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1