Tisk…
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20182.06 L20182.14
L20182.06EA 2530 CZK
L20182.06 L20182.14
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride ≥98%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 32673-41-9 Molecular Formula: C4H6N2O.HCl Formula Weight: 134.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 3562041 MDL No.: MFCD00012697
Vzorec: C₄H₇ClN₂O
Bod tání: 104…108 °C
MDL Number: MFCD00012697
CAS číslo: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0