2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23627.09
B23627.18
B23627.09EA
1050
CZK
B23627.09
B23627.18
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride ≥97%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7669-54-7
Molecular Formula: C6H4ClNO2S
Formula Weight: 189.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 473741
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007128
Vzorec:
C₆H₄ClNO₂S Bod tání: 72…75 °C |
MDL Number:
MFCD00007128 CAS číslo: 7669-54-7 EINECS: 231-644-2 ADR: 8,II |