Tisk…
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161330100 161330500
ACRO161330100EA 1950 CZK
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₂S
Bod tání: 70…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007128
CAS číslo: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %