Tisk…
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20839.03 B20839.06
B20839.03EA 855 CZK
B20839.03 B20839.06
4,4'-Diethoxyazobenzene ≥97%
4,4'-Diethoxyazobenzene
Purity: 97% CAS No.: 588-52-3 Molecular Formula: C16H18N2O2 Formula Weight: 270.33 MDL No.: MFCD00053756
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053756
CAS číslo: 588-52-3