Tisk…

4,4'-Diaminoazobenzene 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 4,4'-Azodianiline

401580050 401580250
ACRO401580050EA 9970 CZK
ACRO401580050 ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Vzorec: C₁₂H₁₂N₄
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041892
CAS číslo: 538-41-0
EINECS: 208-690-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR