4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22907.03
B22907.06
B22907.03EA
1430
CZK
B22907.03
B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 312-21-0
Molecular Formula: C8H4F3NO2S
Formula Weight: 235.18
Melting Point: 87-92°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631631
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₂S Bod tání: 87…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631631 CAS číslo: 312-21-0 ADR: 6.1,III |