Tisk…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252700-1G 252700-25G 252700-5G
SIAL252700-1GEA 917 CZK
SIAL252700-1G SIAL252700-25G SIAL252700-5G
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
MDL Number: MFCD00007448
CAS číslo: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2