Tisk…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17337.03 A17337.06 A17337.14
A17337.03EA 817 CZK
A17337.03 A17337.06 A17337.14
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 10130-89-9 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Odour: Acrid Melting Point: 228-232° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007448
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
Bod tání: 228…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007448
CAS číslo: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
ADR: 8,II