Tisk…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405060250 405060050
ACRO405060250EA 8720 CZK
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007448
CAS číslo: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %