Tisk…
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
441759-25G 441759-5G
SIAL441759-25GEA 3680 CZK
SIAL441759-25G SIAL441759-5G
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₄S
MW: 220.63 g/mol
MDL Number: MFCD00024877
CAS číslo: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8