Tisk…
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23698.09 B23698.18
B23698.09EA 721 CZK
B23698.09 B23698.18
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 22117-85-7 Molecular Formula: C8H9NO5S Formula Weight: 232.23 MDL No.: MFCD00129997
Vzorec: C₈H₉NO₅S
MW: 232,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129997
CAS číslo: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1