Tisk…
4-Bromo-N,N-diphenylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
643831-25G 643831-5G
SIAL643831-25GEA 12550 CZK
SIAL643831-25G SIAL643831-5G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Vzorec: C₁₈H₁₄BrN
MDL Number: MFCD01851266
CAS číslo: 36809-26-4