Tisk…

4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine

H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 2830 CZK
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Vzorec: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324.21 g/mol
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01851266
CAS číslo: 36809-26-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR