Tisk…
Diallyl maleate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03867.30 L03867.0B
L03867.30EA 3330 CZK
L03867.30 L03867.0B
Diallyl maleate 95%
Diallyl maleate
Purity: 95% CAS No.: 999-21-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.21 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4670 Melting Point: -47° Boiling Point: 109-110°/3mm Beilstein Reference: 1725954 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010763
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod varu: 109…110 °C (3 mmHg)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 1,072
Bod vzplanutí: 130 °C (266 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010763
CAS číslo: 999-21-3
EINECS: 213-658-0
ADR: 6.1,III